Sodium hydrogénocarbonate
Fournisseur: Roth Carl
6885.1 6885.2 6885.3 6885.5
ROTH6885.1EA 38.5 EUR InStock
ROTH6885.1 ROTH6885.2 ROTH6885.3 ROTH6885.5
Sodium hydrogénocarbonate
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
Point de fusion: 270 °C
Densité: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité