Chromate de césium ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
13492.14 13492.22
13492.14EA 67.3 EUR InStock
13492.14 13492.22
Chromate de césium ≥99.9% (base métaux)
Chromate de césium
Purity: 99.9% CAS No.: 13454-78-9 Molecular Formula: Cs2CrO4 Formula Weight: 381.81 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00016050
Formule: CrCs₂O₄
MW: 381,8 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016050
Numéro CAS: 13454-78-9
EINECS: 236-640-4
ONU: 3087
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité