Potassium hexacyanoferrate (III), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000 1.04973.9050
1.04973.0100EA 99.3 EUR InStock
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000 1.04973.9050
Potassium hexacyanoferrate (III), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Potassium hexacyanoferrate (III)
Formule: K₃Fe(CN)₆
MW: 329,25 g/mol
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011392
Numéro CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07712
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 464 g/l (20 °C)
Molar Mass 329.25 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité