Iodure de caesium 99.9% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
192050250 192051000
ACRO192050250EA 67.1 EUR InStock
ACRO192050250 ACRO192051000
Iodure de caesium 99.9% pour analyses
Iodure de caesium
Formule: CsI
Point d'ébullition: 1280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 626 °C
Densité: 3,21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010962
Numéro CAS: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
ONU: 3077
Merck Index: 12,02056
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Purity ≥99.85 % (metals basis)
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Chromium (Cr) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Lithium (Li) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Rubidium (Rb) ≤50 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤10 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité