Iodure de caesium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Césium iodure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
21004-1GEA 44.2 EUR InStock
21004-1G
Iodure de caesium, Supelco®
Iodure de caesium
Formule: CsI
MW: 259,81 g/mol
Point d'ébullition: 1280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 621 °C
Densité: 3,21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010962
Numéro CAS: 7789-17-5
Merck Index: 12,02056
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité