L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium iodure 99,0 ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
221945-100G 221945-2.5KG 221945-500G 221945-12KG 221945-25KG
221945-100GEA 72.3 EUR InStock
221945-100G 221945-2.5KG 221945-500G 221945-12KG HONC221945-25KG
Potassium iodure 99,0 ACS, Fluka™
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1.323 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 9.2
Loss on drying Max. 0.2 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 3 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Iodate (IO₃) Max. 3 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité