Sodium iodure
Fournisseur: Roth Carl
Attention
A134.1 A134.2
ROTHA134.1EA 225 EUR InStock
ROTHA134.1 ROTHA134.2
Sodium iodure
Sodium iodure
Formule: NaI
Point d'ébullition: 1300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 662 °C
Densité: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité