Sodium iodure ≥99%, Qualité Réactif, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
217638-5GEA 39.2 EUR InStock
217638-5G HONC217638-25KG
Sodium iodure ≥99%, Qualité Réactif, Fluka™
Sodium iodure
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: NaI
MW: 149,89 g/mol
Point d'ébullition: 1,304 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 662 °C
Densité: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of I 83.8 - 85.4 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité