Sodium iodure ≥99.5% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
383112-12KGEA 4080 EUR InStock
383112-12KG 383112-500G 383112-2.5KG 383112-100G
Sodium iodure ≥99.5% ACS, Fluka™
Sodium iodure
Formule: NaI
MW: 149,89 g/mol
Point d'ébullition: 1,304 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 662 °C
Densité: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 9.0
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride and bromide (as Cl) Max. 0.01 %
Iodate (IO₃) Max. 3 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité