Potassium iodate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
P751.1 P751.2
ROTHP751.1EA 56.9 EUR InStock
ROTHP751.1 ROTHP751.2
Potassium iodate
Potassium iodate
Formule: KlO₃
Point de fusion: 560 °C
Densité: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité