Potassium periodate 99.5%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
198391000 198395000 198390025
ACRO198391000EA 93.7 EUR InStock
ACRO198391000 ACRO198395000 ACRO198390025
Potassium periodate 99.5%, très pur
Potassium periodate
Formule: KlO₄
MW: 230 g/mol
Point de fusion: 582 °C
Densité: 3,62 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011407
Numéro CAS: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07739
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.4 %
Other halogens (as Cl) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité