Potassium periodate 99.8-100.3% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Potassium métaperiodatePotassium tétraoxoiodate (VII)
22896.14EA 69.4 EUR InStock
22896.14 22896.22
Potassium periodate 99.8-100.3% ACS
Potassium periodate
For the Colourimetric determination of Mn (oxidizes manganese compounds to permanganates), as oxidizing agent
Formule: KlO₄
MW: 230 g/mol
Point de fusion: 582 °C
Densité: 3,618
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011407
Numéro CAS: 7790-21-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07739
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité