Potassium periodate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11308.0E A11308.22 A11308.36
A11308.0EEA 787 EUR InStock
A11308.0E A11308.22 A11308.36
Potassium periodate ≥99%
Potassium periodate
Purity: 99% CAS No.: 7790-21-8 Molecular Formula: KIO4 Formula Weight: 230.00 Melting Point: 582° Merck Reference: 14,7654 MDL No.: MFCD00011407
Formule: KlO₄
Point de fusion: 582 °C
Densité: 3.618
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011407
Numéro CAS: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7654
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité