Potassium periodate pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Potassium métaperiodatePotassium tétraoxoiodate (VII)
KRAF15266.2600EA 0 EUR InStock
KRAF15266.2600 KRAF15266.1800 KRAF15266.1600 KRAF15266.3600
Potassium periodate pour analyses
Potassium periodate
Formule: KlO₄
MW: 230 g/mol
Point de fusion: 576…588 °C
Densité: 3,62 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011407
Numéro CAS: 7790-21-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07739
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité