Manganate de potassium
Fournisseur: Thermo Scientific
39506.18EA 332 EUR InStock
39506.18 39506.09
Manganate de potassium
Manganate de potassium
Formule: K₂MnO₄
MW: 197,13 g/mol
Point de fusion: 190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043089
Numéro CAS: 10294-64-1
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7644
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité