Potassium nitrate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Nitrate of Potash
P021.1 P021.2
ROTHP021.1EA 39.9 EUR InStock
ROTHP021.1 ROTHP021.2
Potassium nitrate
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
MW: 101,1 g/mol
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité