Potassium hydroxyde ca. 85%, en pastilles ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
424140025 424140250 424145000 424140050 424140251
ACRO424140025EA 112 EUR InStock
ACRO424140025 ACRO424140250 ACRO424145000 ACRO424140050 ACRO424140251
Potassium hydroxyde ca. 85%, en pastilles ACS
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥85 % (KOH)
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Potassium carbonate ≤2.0 % (K2CO3)
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité