Potassium hydroxyde ≥85% ACS (max. 2% K₂CO₃)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
13451.18 13451.36 13451.A3 13451.A9
13451.18EA 34.1 EUR InStock
13451.18 13451.36 13451.A3 13451.A9
Potassium hydroxyde ≥85% ACS (max. 2% K₂CO₃)
Potassium hydroxyde
Purity: 85% min CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Pellets Density: 2.044 pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Solubility: Soluble in water, alcohol, and glycerol. Slightly soluble in ether Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
In soap manufacture, in bleaching, as an electrolyte, as an absorbent, in dyestuffs, in liquid fertilizer, in electroplating, as a reagent
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320…1324 °C
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2.044
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119487136-33
Merck Index: 14,7640
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité