Potassium hydroxyde, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
0489-1KGEA 145 EUR InStock
0489-1KG 0489-2.5KG 0489-500G
Potassium hydroxyde, Qualité Réactif
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.003%
Moisture 10 – 17%
Potassium Carbonate ≤3.5%
Purity >85.0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité