Potassium hydroxyde, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
0385.1000EA 52.66 EUR InStock
0385.1000 0385.5000 0385.9050
Potassium hydroxyde, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 85 %
Aluminium (Al) max. 0.001 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Sodium (Na) max. 0.5 %
Potassium Carbonate (K2CO3) max. 1.0 %
Silica (SiO2) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Nickel (Ni) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Nitrogen Compounds (as N) max. 3
Trace Impurities (in ppm) Phosphate (PO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4) max. 5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité