Potassium hydroxyde ≥85.0% (par acidimétrie), en pastilles, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC, E525, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.05032.1000 1.05032.5000 1.05032.6025 1.05032.6050
1.05032.1000EA 264 EUR InStock
1.05032.1000 1.05032.5000 1.05032.6025 1.05032.6050
Potassium hydroxyde ≥85.0% (par acidimétrie), en pastilles, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC, E525, SAFC®
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Acidimetric, KOH) ≥85.0%
Assay (Total Alkalinity Calculated as KOH) 85.0 - 100.5%
Assay (K) ≥59.9%
Identity Passes Test
Appearance of Solution Passes Test
Insoluble Substances Passes Test
Carbonate (as K₂CO₃) ≤2.0%
Chloride (Cl) ≤0.008%
Phosphate (PO₄) ≤0.002%
Silicate (SiO₂) ≤0.01%
Sulphate (SO₄) ≤0.005%
Total nitrogen (N) ≤0.0005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005 %
Al (Aluminium) ≤0.001%
As (Arsenic) ≤0.0003%
Ca (Calcium) ≤0.002%
Cu (Copper) ≤0.0005%
Fe (Iron) ≤0.001%
Hg (Mercury) ≤0.00001%
Na (Sodium) ≤1.0%
Pb (Lead) ≤0.0002%
Zn (Zinc) ≤0.0025%
Residual Solvents (Ph Eur/USP/ICH) Excluded by Manufacturing process
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1 to 3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*)
Conforms to Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC, E525
Conforms to the purity criteria on food additives according to the current European Commission Regulation
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité