Potassium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05033.0500 1.05033.1000 1.05033.5000 1.05033.9050 1.05033.9025
1.05033.0500EA 56.8 EUR InStock
1.05033.0500 1.05033.1000 1.05033.5000 1.05033.9050 1.05033.9025
Potassium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité