Potassium hydroxyde pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Potasse caustique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14353.9050EA 0 EUR InStock
8.14353.9050 8.14353.0100 8.14353.1000 8.14353.5000 8.14353.9999
Potassium hydroxyde pour la synthèse
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56,11 g/mol
Point d'ébullition: 1320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité