Potassium hydroxyde 85.0-100.5%, en pastilles Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Potasse caustique
26670.465EA 803 EUR InStock
26670.465 26670.294 26670.363
Potassium hydroxyde 85.0-100.5%, en pastilles Ph. Eur.
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56,11 g/mol
Point d'ébullition: 1320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as KOH) 85.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
pH (20°C; 0,01 %) Min. 10.5
Identification B (K) Passes test
Solution S1 Passes test
Solution S2 Passes test
Appearance of solution Passes test
CO3 (as K2CO3) Max. 2.0 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 1.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Residual solvents Passes test
Conforms to Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité