Sodium hydroxyde ≥99.99% (sur base traces de métaux), en pastilles, Qualité semi-conducteur
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
306576-100G 306576-25G 306576-500G
306576-100GEA 185 EUR InStock
306576-100G 306576-25G 306576-500G
Sodium hydroxyde ≥99.99% (sur base traces de métaux), en pastilles, Qualité semi-conducteur
Sodium hydroxyde
  • Comprehensive portfolio for the electronics and semiconductor industry
  • For scientists engaged in education, research, development, prototyping and small scale fabrication of high tech micro- and nanochips
  • Superior purity, stability and exceptional lot-to-lot consistency
  • Includes high purity products required for high performance applications such as etchants, solvents or hexamethyldisilazane (HMDS)
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1.390 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 319 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Appearance of the substance complying
Assay Min. 95.0 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 1.0 %
Boron (B) Max. 10 ppm
Cesium (Cs) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Lithium (Li) Max. 10 ppm
Rubidium (Rb) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité