tétra-Sodium diphosphate, anhydre, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium pyrophosphate tetrabasic, Tetrasodium diphosphate, Sodium diphosphate, Sodium pyrophosphate, tetra-Sodium pyrophosphate
13439.30 13439.A1 13439.99
13439.30EA 38.5 EUR InStock
13439.30 13439.A1 13439.99
tétra-Sodium diphosphate, anhydre, tech.
tétra-Sodium diphosphate
CAS No.: 7722-88-5 Molecular Formula: Na4O7P2 Formula Weight: 265.90 Physical Form: Granular Density: 2.534 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 988° Solubility: Soluble in water, with slow hydrolysis to sodium orthophosphate Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00003513
Water softener, metal cleaner, soap and synthetic detergent builder, general sequestering agent, in electrodeposition of metals
Formule: Na₄O₇P₂
MW: 265,9 g/mol
Point de fusion: 988 °C
Densité: 2.534
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003513
Numéro CAS: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 14,9240
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité