Trimétaphosphate de trisodium
Fournisseur: Thermo Scientific
89063.A1 89063.A7
89063.A1EA 75.4 EUR InStock
89063.A1 89063.A7
Trimétaphosphate de trisodium
Trimétaphosphate de trisodium
CAS No.: 7785-84-4 Molecular Formula: (NaPO3)3 Formula Weight: 305.89 Physical Form: Powder Density: 2.49
Formule: Na₃O₉P₃
MW: 305,89 g/mol
Point de fusion: 588 °C
Densité: 2.49
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00867826
Numéro CAS: 7785-84-4
EINECS: 232-088-3
Merck Index: 14,8696
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité