Hexafluorophosphate de potassium
Danger
002859-250G 002859-1KG
FLUO002859-250GEA 0 EUR InStock
FLUO002859-250G FLUO002859-1KG
Hexafluorophosphate de potassium
Hexafluorophosphate de potassium
Formule: F₆KP
MW: 184,06 g/mol
Point de fusion: 575 °C
Densité: 2.58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011412
Numéro CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité