Sodium métaphosphate
Fournisseur: Roth Carl
4356.1 4356.2 4356.5
ROTH4356.1EA 27.5 EUR InStock
ROTH4356.1 ROTH4356.2 ROTH4356.5
Sodium métaphosphate
Sodium métaphosphate
Formule: NaPO₃
Point de fusion: 625 °C
Densité: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 10361-03-2
EINECS: 233-782-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité