Orthophosphate de tripotassium, anhydre 97%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
387680250 387685000 387680010 387680025 387680100
ACRO387680250EA 30.4 EUR InStock
ACRO387680250 ACRO387685000 ACRO387680010 ACRO387680025 ACRO387680100
Orthophosphate de tripotassium, anhydre 97%, pur
Orthophosphate de tripotassium
Formule: K₃O₄P
Point de fusion: 1340 °C
Densité: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036295
Numéro CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité