Potassium dihydrogénophosphate, anhydre ≥99% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
0781-2.5KGEA 333 EUR InStock
0781-2.5KG 0781-500G 0781-12KG 0781-1KG 0781-50KG
Potassium dihydrogénophosphate, anhydre ≥99% ACS
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ATTEINDRE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride <0.001%
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.002%
Loss on Drying ≤0.2%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 4.1 - 4.5
Purity ≥99%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.003%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité