di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre ≥98% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Potassium phosphate dibasiquePotassium phosphate disodique
0705-500GEA 182 EUR InStock
0705-500G 0705-2.5KG 0705-50KG 0705-12KG
di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre ≥98% ACS
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
Formule: K₂HPO₄
MW: 174,18 g/mol
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
Merck Index: 13,07743
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride <0.003%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on Drying ≤1%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5%, Water) @25°C 8.5 – 9.6
Purity ≥98%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.005%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité