di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté ≥99%, soluble
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Potassium phosphate dibasique trihydratéPotassium phosphate disodique trihydratédi-Potassium hydrogénophosphate trihydraté
ICNA0215194601EA 183 EUR InStock
ICNA0215194601 ICNA0215194610 ICNA02151946.1 ICNA02151946.5
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté ≥99%, soluble
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
Formule: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228,22 g/mol
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149926
Numéro CAS: 16788-57-1
Merck Index: 13,07743
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Clear Granular Crystals
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité