di-Potassium hydrogénoorthophosphate ≥96%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Potassium phosphate dibasiquePotassium phosphate disodique
26927.460EA 572 EUR InStock
26927.460
di-Potassium hydrogénoorthophosphate ≥96%, TECHNICAL
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
Formule: K₂HPO₄
MW: 174,18 g/mol
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
Merck Index: 13,07743
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité