di-Potassium hydrogénoorthophosphate ≥99.0% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
26931.263EA 57.8 EUR InStock
26931.263 26931.365 26931.460
di-Potassium hydrogénoorthophosphate ≥99.0% pour analyses
di-Potassium hydrogen phosphate
Formule: K₂HPO₄
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=2fa248735fc54d9c7253a066a62570d2de7b7ff3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 8.7 - 9.3
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité