di-Potassium hydrogénoorthophosphate 98.0-101.0% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
26932.290EA 70.6 EUR InStock
26932.290 26932.368 26932.461
di-Potassium hydrogénoorthophosphate 98.0-101.0% Ph. Eur.
di-Potassium hydrogen phosphate
Formule: K₂HPO₄
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=2fa248735fc54d9c7253a066a62570d2de7b7ff3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 98.0 - 101.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Reducing substances Passes test
Monopotassium phosphate Max. 2.5 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (125-130°C) Max. 2.0 %
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité