Potassium dihydrogénophosphate
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Potassium phosphate monobasique
A1043.5000EA 294 EUR InStock
A1043.5000 A1043.1000
Potassium dihydrogénophosphate
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité