Potassium dihydrogénophosphate 98.0-100.5% (base substance sèche, RT), soluble, GenAR® NF, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
7746-88EA 1054.97 EUR InStock
7746-88 7746-04
Potassium dihydrogénophosphate 98.0-100.5% (base substance sèche, RT), soluble, GenAR® NF, Macron Fine Chemicals™
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ATTEINDRE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 98.0 - 100.5 %
NF - Assay (KH₂PO₄) (dried basis) 98.0 - 100.5 %
Solubility (5 in 50) Passes Test
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
NF - Arsenic (As) ≤3 ppm
NF - Lead (Pb) ≤5 ppm
NF - Insoluble Substances ≤0.2 %
NF - Fluoride (F) ≤10 ppm
NF - Loss on Drying at 105°C ≤1.0 %
NF - Endotoxin Concentration (EU/g) ≤5
NF - pH of a 1 in 100 Solution 4.2 - 4.7
Appearance (colorless to white needle- like crystals)
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité