L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium dihydrogénophosphate 99,0, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
3246-01EA 167.73 EUR InStock
3246-01 3246-05
Potassium dihydrogénophosphate 99,0, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ATTEINDRE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 99.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (KH₂PO₄) (by acidimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Fluoride (F) ≤0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤3.000 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité