Potassium dihydrogénophosphate ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Potassium phosphate monobasique
153184UEA 158 EUR InStock
153184U
Potassium dihydrogénophosphate ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Point d'ébullition: ~100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 99,5 %
pH (20°C; 5 %) 4,3 - 4,5
Métaux lourds (en Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) Max. 30 ppm
Fe (Fer) Max. 10 ppm
Transmittance (254 nm) (0,1 mol/l) Min. 90 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité