Potassium dihydrogénophosphate, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Potassium phosphate monobasique
529568-1EA 212 EUR InStock
529568-1
Potassium dihydrogénophosphate, Millipore®
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité