Potassium dihydrogénophosphate 98.0-100.5%, cristallisé Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Potassium phosphate monobasique
26922.364EA 278 EUR InStock
26922.364 26922.466 26922.295
Potassium dihydrogénophosphate 98.0-100.5%, cristallisé Ph. Eur.
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Point d'ébullition: ~100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
Merck Index: 12,07829
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 98.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
pH (5 %) 4.2 - 4.5
Reducing substances Passes test
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 300 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (125-130°C) Max. 2.0 %
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité