Hexahydroxoplatinate de dipotassium ≥99.95% (base métaux) Pt ≥ 51.5%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium hexahydroxoplatinate, Dipotassium platinate, Potassium hexahydroxyplatinate(IV)
41014.03 41014.06
41014.03EA 207 EUR InStock
41014.03 41014.06
Hexahydroxoplatinate de dipotassium ≥99.95% (base métaux) Pt ≥ 51.5%, Premion®
Hexahydroxoplatinate de dipotassium
Purity: 99.95% CAS No.: 12285-90-4 Molecular Formula: K2Pt(OH)6 Formula Weight: 375.34 Physical Form: Powder
Formule: H₆K₂O₆Pt
MW: 375,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064671
Numéro CAS: 12285-90-4
EINECS: 235-554-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité