di-Potassium hexachloroplatinate (∼40% Pt)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dipotassium hexachloroplatinate
195350010 195350050 195350250
ACRO195350010EA 133 EUR InStock
ACRO195350010 ACRO195350050 ACRO195350250
di-Potassium hexachloroplatinate (∼40% Pt)
di-Potassium hexachloroplatinate
Formule: K₂PtCl₆
MW: 485,99 g/mol
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Densité: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011389
Numéro CAS: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07720
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light orange Powder and/or chunks
Platinum (Pt) 39.4 to 40.6 % (Pt)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité