di-Potassium hexachloroplatinate (39,6% Pt)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dipotassium hexachloroplatinate
12169.06 12169.01 12169.03
12169.06EA 471 EUR InStock
12169.06 12169.01 12169.03
di-Potassium hexachloroplatinate (39,6% Pt)
di-Potassium hexachloroplatinate
CAS No.: 16921-30-5 Molecular Formula: Cl6K2Pt Formula Weight: 486.01 Physical Form: Crystalline powder Density: 3.50 Refractive Index: ≈1.825 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 250°dec. Solubility: Soluble in hot water. Slightly soluble in cold water. Practically insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7636 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011389
Formule: K₂PtCl₆
MW: 485,99 g/mol
Point de fusion: 250 °C. (dec.)
Densité: 3.50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011389
Numéro CAS: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7636
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité