di-Potassium hexachloroplatinate ≥99%, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Potassium hexachloroplatinate (IV)
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.19238.0001EA 228 EUR InStock
1.19238.0001 1.19238.0005
di-Potassium hexachloroplatinate ≥99%, Supelco®
di-Potassium hexachloroplatinate
Formule: K₂PtCl₆
MW: 485,99 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Densité: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011389
Numéro CAS: 16921-30-5
ONU: 2923
ADR: 8 (6.1),
Merck Index: 12,07800
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (elemental analysis) passes test
Assay (calculated of Pt) 99.0 - 101.0 %
Pt (Platinum) 39.7 - 40.5 %
Al (Aluminium) ≤ 10 ppm
Ca (Calcium) ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 10 ppm
Co (Cobalt) ≤ 10 ppm
Cr (Chromium) ≤ 10 ppm
Cu (Copper) ≤ 50 ppm
Fe (Iron) ≤ 50 ppm
Hg (Mercury) ≤ 100 ppm
Ir (Iridium) ≤ 100 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 50 ppm
Mn (Manganese) ≤ 10 ppm
Ni (Nickel) ≤ 10 ppm
Os (Osmium) ≤ 100 ppm
Pb (Lead) ≤ 50 ppm
Pd (Palladium) ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium) ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium) ≤ 100 ppm
Zn (Zinc) ≤ 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité