di-Potassium disulfite ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Potassium pyrosulfitePotassium métabisulfite
26805.291EA 50.8 EUR InStock
26805.291
di-Potassium disulfite ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
di-Potassium disulfite
Formule: K₂O₅S₂
MW: 222,33 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00167605
Numéro CAS: 16731-55-8
Merck Index: 12,07811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité