Potassium disulfate, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05107.1000 1.05107.5000 1.05107.9050
1.05107.1000EA 195 EUR InStock
1.05107.1000 1.05107.5000 1.05107.9050
Potassium disulfate, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Potassium disulfate
Formule: K₂O₇S₂
Point de fusion: ∼325 °C
Densité: 2.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011385
Numéro CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
ONU: 2923
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 13,07749
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric, as K₂S₂O₇) 97.5 - 100.0 %
Acidity (as H₂SO₄) 37.5 - 38.6 %
Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter ≤ 0.01 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Al (Aluminium) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.0005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Water (H₂O) ≤ 2.5 %
Conforms ACS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité