di-Potassium peroxodisulfate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15310.0E A15310.36
A15310.0EEA 200 EUR InStock
A15310.0E A15310.36
di-Potassium peroxodisulfate ≥97%
di-Potassium peroxodisulfate
Purity: 97% CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2O8S2 Formula Weight: 270.33 Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. UN No.: 1492 MDL No.: MFCD00011386
Formule: K₂S₂O₈
Point de fusion: 100 °C (dec.)
Densité: 2.477
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
ONU: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7656
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité