di-Potassium peroxodisulfate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05091.0250 1.05091.1000
1.05091.0250EA 44.3 EUR InStock
1.05091.0250 1.05091.1000
di-Potassium peroxodisulfate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
di-Potassium peroxodisulfate
Formule: K₂S₂O₈
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
ONU: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité